4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
PC300664-1G PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA 190 EUR
APOSPC300664-1G APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₆F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09042650
Núm. CAS: 863675-89-2