2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300675-1G PC300675-5G PC300675-10G
APOSPC300675-1GEA 149 EUR
APOSPC300675-1G APOSPC300675-5G APOSPC300675-10G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203913
Núm. CAS: 215434-40-5