1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-one
PC300676-10G PC300676-1G PC300676-5G
APOSPC300676-10GEA 705 EUR
APOSPC300676-10G APOSPC300676-1G APOSPC300676-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₀H₁₀F₃N₃O
MW: 245,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027162
Núm. CAS: 937604-44-9