Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300687-10G
PC300687-1G
PC300687-5G
APOSPC300687-10GEA
302
EUR
APOSPC300687-10G
APOSPC300687-1G
APOSPC300687-5G
Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₂FNO₂S MW: 265,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00239291 Núm. CAS: 35978-33-7 |