2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC300693-1G PC300693-10G PC300693-5G
APOSPC300693-1GEA 217 EUR
APOSPC300693-1G APOSPC300693-10G APOSPC300693-5G
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₇F₃N₄
MW: 192,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20037418
Núm. CAS: 1372711-01-7