2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094995
Núm. CAS: 503309-11-3