3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300708-1G PC300708-5G PC300708-25G
APOSPC300708-1GEA 21.9 EUR
APOSPC300708-1G APOSPC300708-5G APOSPC300708-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660166
Núm. CAS: 886500-80-7