Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
PC300714-1G PC300714-5G
APOSPC300714-1GEA 126 EUR
APOSPC300714-1G APOSPC300714-5G
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274771
Núm. CAS: 65568-55-0