N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Butylamino)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC300792-1G PC300792-250MG PC300792-5G
APOSPC300792-1GEA 231 EUR
APOSPC300792-1G APOSPC300792-250MG APOSPC300792-5G
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Butyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
MW: 252,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11119963
Núm. CAS: 1041535-26-5