6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300793-1G PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA 139 EUR
APOSPC300793-1G APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258865
Núm. CAS: 1018828-69-7