4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 109 EUR
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337,697 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774164
Núm. CAS: 874839-13-1
UN: 3261
ADR: 8,III