4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 55.1 EUR
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Formula: C₄H₂F₃IN₂
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064883
Núm. CAS: 866638-72-4