Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300809-250MG
APOSPC300809-250MGEA 109 EUR
APOSPC300809-250MG
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Ethyl-2-hydroxy-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205199
Núm. CAS: 1737-21-9