2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3009-1G PC3009-5G
APOSPC3009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3009-1G APOSPC3009-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Pto. de fusión: 168…171 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095100
Núm. CAS: 352534-79-3