(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-((6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)methanol
PC300941-1G PC300941-5G
APOSPC300941-1GEA 227 EUR
APOSPC300941-1G APOSPC300941-5G
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂
MW: 269,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703547
Núm. CAS: 1086376-61-5