6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300970-1G PC300970-250MG
APOSPC300970-1GEA 335 EUR
APOSPC300970-1G APOSPC300970-250MG
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₂BrF₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26099166
Núm. CAS: 1644281-87-7