Dimethyl dodecafluorosuberate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl perfluorosuberate
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1360 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Formula: C₁₀H₆F₁₂O₄
MW: 418.14 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C/60mmHg
Pto. de fusión: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044088
Núm. CAS: 2062-20-6