1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC301100-100G
APOSPC301100-100GEA 148 EUR
APOSPC301100-100G
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈ClFN₂O₃
MW: 282,6600 g/mol
Pto. de fusión: 222…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458865
Núm. CAS: 100361-18-0