3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 383 EUR
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,200 g/mol
Pto. de fusión: 237…242 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115668
Núm. CAS: 409108-13-0