5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 29 EUR
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Pto. Ebullición: 105,5…106 °C
Pto. de fusión: 40…41,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128900
Núm. CAS: 112110-07-3