3-(4-Fluorophenyl)propanal
Proveedor: Apollo Scientific
PC301205-1G PC301205-5G
APOSPC301205-1GEA 292 EUR
APOSPC301205-1G APOSPC301205-5G
3-(4-Fluorophenyl)propanal
3-(4-Fluorophenyl)propanal
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,1656 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064186
Núm. CAS: 63416-70-6