Fluoromalonato de dimetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyl 2-fluoromalonate
PC3013-25G PC3013-5G PC3013-1G
APOSPC3013-25GEA 26.1 EUR
APOSPC3013-25G APOSPC3013-5G APOSPC3013-1G
Fluoromalonato de dimetilo 97%
Fluoromalonato de dimetilo
Active fluoromethylene group, useful reagent for the synthesis of fluoro-heterocycles, e.g Pyrimidines; also can produce fluorinated trisubstituted alkenes, ask for refs.
Formula: C₅H₇FO₄
MW: 150.11 g/mol
Pto. Ebullición: 111…112 °C/45mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054680
Núm. CAS: 344-14-9
UN: 3261
ADR: 8 II