Ácido 2-fluoro-5-nitrofenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3014-25G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 156 EUR
APOSPC3014-25G APOSPC3014-100G
Ácido 2-fluoro-5-nitrofenilborónico
Ácido 2-fluoro-5-nitrofenilborónico
Formula: C₆H₅BFNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03092929
Núm. CAS: 819849-20-2