Hexafluoroglutarato de dimetilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl perfluoroglutarate
PC3015M-100G PC3015M-25G
APOSPC3015M-100GEA 415 EUR
APOSPC3015M-100G APOSPC3015M-25G
Hexafluoroglutarato de dimetilo 98%
Hexafluoroglutarato de dimetilo
Formula: C₇H₆F₆O₄
MW: 268.11 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C/34mmHg
Pto. de fusión: –32.7 °C
Densidad: 1.4856 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155851
Núm. CAS: 1513-62-8