Dimethyl octafluoroadipate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dimethyl Octafluorohexanedioate, Dimethyl Perfluoroadipate, Octafluoroadipic Acid Dimethyl Ester, Perfluoroadipic Acid Dimethyl Ester, Octafluorohexanedioic Acid Dimethyl Ester
PC3015T-100G PC3015T-25G PC3015T-5G
APOSPC3015T-100GEA 343 EUR
APOSPC3015T-100G APOSPC3015T-25G APOSPC3015T-5G
Dimethyl octafluoroadipate 98%
Dimethyl octafluoroadipate
Formula: C₈H₆F₈O₄
MW: 318.12 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C
Densidad: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042267
Núm. CAS: 3107-98-0