4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 51 EUR
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Formula: C₁₄H₆F₈
Pto. de fusión: 148…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000314
Núm. CAS: 26475-18-3