Dimethyl tetradecafluoroazelate 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Dimethyl perfluoroazelate

PC3016M-10G
APOSPC3016M-10GEA 40.8 EUR
APOSPC3016M-10G
Dimethyl tetradecafluoroazelate 96%
Dimethyl tetradecafluoroazelate
Formula: C₁₁H₆F₁₄O₄
MW: 468,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236607
Núm. CAS: 22116-90-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR