Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Perfluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Tetrafluorobutanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Tetrafluorobutanedioate, Tetrafluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Perfluorosuccinate
PC3016T-25G
PC3016T-5G
PC3016T-100G
APOSPC3016T-25GEA
125
EUR
APOSPC3016T-25G
APOSPC3016T-5G
APOSPC3016T-100G
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formula:
C₆H₆F₄O₄ MW: 218.10 g/mol Pto. Ebullición: 177…178 °C Densidad: 1.41 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043947 Núm. CAS: 356-36-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...