α-α-α-Trifluoro-3,5-dinitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 69.6 EUR
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α-α-α-Trifluoro-3,5-dinitrotolueno 99%
α-α-α-Trifluoro-3,5-dinitrotolueno
Formula: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236,11 g/mol
Pto. Ebullición: 127…129 °C/9mmHg
Pto. de fusión: 47…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007233
Núm. CAS: 401-99-0
EINECS: 206-935-2