2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 277 EUR
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₄FN₃O₄
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007150
Núm. CAS: 367-81-7