2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302000-1G PC302000-5G
APOSPC302000-1GEA 125 EUR
APOSPC302000-1G APOSPC302000-5G
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972479
Núm. CAS: 886761-76-8