2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302001-1G PC302001-5G PC302001-25G
APOSPC302001-1GEA 30.6 EUR
APOSPC302001-1G APOSPC302001-5G APOSPC302001-25G
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660356
Núm. CAS: 883267-70-7