2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302002-1G PC302002-5G PC302002-25G
APOSPC302002-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302002-1G APOSPC302002-5G APOSPC302002-25G
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142840
Núm. CAS: 862255-56-9