Ácido 2,3-dicloro-6-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302005-25G PC302005-5G PC302005-1G PC302005-100G
APOSPC302005-25GEA 346 EUR
APOSPC302005-25G APOSPC302005-5G APOSPC302005-1G APOSPC302005-100G
Ácido 2,3-dicloro-6-fluorobenzoico 97%
Ácido 2,3-dicloro-6-fluorobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090506
Núm. CAS: 32890-91-8