Ácido (2,3-dicloro-6-fluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302007-1G PC302007-5G
APOSPC302007-1GEA 105 EUR
APOSPC302007-1G APOSPC302007-5G
Ácido (2,3-dicloro-6-fluorofenil)acético 97%
Ácido (2,3-dicloro-6-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH
MW: 223.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115875
Núm. CAS: 886497-57-0