2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302009-1G PC302009-250MG
APOSPC302009-1GEA 0 EUR
APOSPC302009-1G APOSPC302009-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116022
Núm. CAS: 886501-77-5