2,3-Difluoro-6-metoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Difluor-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 121 EUR
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluoro-6-metoxifenol 97%
2,3-Difluoro-6-metoxifenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12 g/mol
Pto. de fusión: 44…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116024
Núm. CAS: 186306-70-7