1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302014-25G
PC302014-5G
PC302014-1G
APOSPC302014-25GEA
191
EUR
APOSPC302014-25G
APOSPC302014-5G
APOSPC302014-1G
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃Br₂F₃O MW: 319,90 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00179335 Núm. CAS: 175278-13-4 |