2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226279
Núm. CAS: 6656-72-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III