2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302018-1G PC302018-5G
APOSPC302018-1GEA 144 EUR
APOSPC302018-1G APOSPC302018-5G
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₉H₈F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660357
Núm. CAS: 886761-78-0