2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302020-1G PC302020-5G
APOSPC302020-1GEA 104 EUR
APOSPC302020-1G APOSPC302020-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660359
Núm. CAS: 886761-80-4