2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302029-1G PC302029-5G PC302029-10G PC302029-25G PC302029-100G
APOSPC302029-1GEA 0 EUR
APOSPC302029-1G APOSPC302029-5G APOSPC302029-10G APOSPC302029-25G APOSPC302029-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832350
Núm. CAS: 1017779-14-4