2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 0 EUR
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. de fusión: 30…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409082
Núm. CAS: 34636-92-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III