2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302032-1G PC302032-5G PC302032-25G
APOSPC302032-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302032-1G APOSPC302032-5G APOSPC302032-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205858
Núm. CAS: 773133-16-7