3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302035-1G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 30.6 EUR
APOSPC302035-1G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116058
Núm. CAS: 881189-65-7