3,4-Difluorobenzamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
PC302036-10G PC302036-50G
APOSPC302036-10GEA 79.9 EUR
APOSPC302036-10G APOSPC302036-50G
3,4-Difluorobenzamidoxime
3,4-Difluorobenzamidoxime
Formula: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660194
Núm. CAS: 500024-74-8