3,5-Difluoro-4-metoxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Difluor-4-hydroxyanisole
PC302037-1G PC302037-5G PC302037-25G
APOSPC302037-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302037-1G APOSPC302037-5G APOSPC302037-25G
3,5-Difluoro-4-metoxifenol 98%
3,5-Difluoro-4-metoxifenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115918
Núm. CAS: 443-42-5