3-Cloro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC302046-1G PC302046-5G PC302046-10G PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302046-1G APOSPC302046-5G APOSPC302046-10G APOSPC302046-25G
3-Cloro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
3-Cloro-4-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972703
Núm. CAS: 1092460-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III