3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 348 EUR
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652412
Núm. CAS: 1240257-88-8