3-Cloro-5-(trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302050-1G PC302050-5G PC302050-10G
APOSPC302050-1GEA 102 EUR
APOSPC302050-1G APOSPC302050-5G APOSPC302050-10G
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)fenol 98%
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832330
Núm. CAS: 1017778-52-7